Learn More
1,3-diacétoxybenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484573 50 g 50g
11494573 250 g 250g
11474573 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484573 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11547.18
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-58-7 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-58-7
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.186
Numéro MDL MFCD00008701
Clé InChI STOUHHBZBQBYHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diacetoxybenzene, resorcinol diacetate, 1,3-benzenediol, diacetate, m-phenylenediacetate, resorcinol, diacetate, m-phenylene di acetate, 1,3-dihydroxybenzene diacetate, dihydroxybenzene diacetate, 1,3-phenylene diacetate, 1,3-benzenediol, 1,3-diacetate
CID PubChem 7942
Nom IUPAC Acétate (3-acétyloxyphényle)
SMILES CC(=O)OC1=CC(=CC=C1)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diacetoxybenzene
Densité 1.179
Point d’ébullition 278°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.503
Quantité 50 g
Beilstein 1875007
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 98%