Learn More
1,3-diacétyl aloé-émodine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Diacetyl Aloe-emodin |
| CAS | 72049-19-5 |
| Formule moléculaire | C10 H17 B O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 1-(Acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]-8-hydroxy-9,10-anthracenedione |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H17BO2/c1-9(2)10(3,4)13-11(12-9)8-6-5-7-8/h5-6,8H,7H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)C2CC=C2 |
| Nom IUPAC | 2-cyclobut-2-en-1-yl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxarolane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 180.052 |
| Poids de la formule | 180.132 |