Learn More
1,3-Diacétylbenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494937 1 g 1g
11404947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21880.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6781-42-6 | Molecular Formula: C10H10O2 | Molecular Weight: 162.19 g/mol
Le 1,3-diacétylbenzène a été utilisé dans la préparation d’analogues polyhydroxylés. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le 1,3-diacétylbenzène a été utilisé dans la préparation d’analogues polyhydroxylés. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le benzène, le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6781-42-6
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD00008740
Clé InChI VCHOFVSNWYPAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diacetylbenzene, 1,1'-1,3-phenylene diethanone, ethanone, 1,1'-1,3-phenylene bis, m-diacetylbenzene, benzene-1,3-bis acetyl, m-acetylacetophenone, m-acetyl acetophenone, 1-3-acetylphenyl ethanone, 1-3-acetylphenyl ethan-1-one, m-diacetyl benzene
CID PubChem 23229
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diacetylbenzene
Point de fusion 35°C to 37°C
Point d’ébullition 150°C to 155°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Beilstein 2042511
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,benzene,chloroform.
Nom IUPAC 1-(3-acetylphényle)éthan-1-one
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement