Learn More
1,3-diacétylbenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10347970 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10347970 5 g Flacon en verre 5g
10337970 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10347970 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170090050
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6781-42-6 | Molecular Formula: C10H10O2 | Molecular Weight: 162.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6781-42-6
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD00008740
Clé InChI VCHOFVSNWYPAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diacetylbenzene, 1,1'-1,3-phenylene diethanone, ethanone, 1,1'-1,3-phenylene bis, m-diacetylbenzene, benzene-1,3-bis acetyl, m-acetylacetophenone, m-acetyl acetophenone, 1-3-acetylphenyl ethanone, 1-3-acetylphenyl ethan-1-one, m-diacetyl benzene
CID PubChem 23229
Nom IUPAC 1-(3-acétylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Diacetylbenzene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 35.0°C to 37.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 150.0°C to 155.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(COCH3)2
Indice de réfraction 1.5485 to 1.5505
Quantité 5 g
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide après fusion