Learn More
1,3-Diacétylindole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11302276
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11302276 1 g 1g
11312276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11302276 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03698.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17537-64-3
Formule moléculaire C12H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 201.23
Numéro MDL MFCD00039692
Clé InChI STUZJORZRZCLRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diacetylindole, 1,1'-1h-indole-1,3-diyl diethanone, 1,3-diacetyl-1h-indole, 1-1-acetylindol-3-yl ethanone, 1-1-acetyl-1h-indol-3-yl-1-ethanone, 1h-indole, 1,3-diacetyl, 1-3-acetylindol-1-yl ethanone, ethanone,1,1'-1h-indole-1,3-diyl bis, acetylindolylethanone, 1,3-diacetylindol
CID PubChem 87151
Nom IUPAC 1-(1-acétylindol-3-yl)éthanone
SMILES CC(=O)N1C=C(C(C)=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diacetylindole
Point de fusion 144°C to 147°C
Quantité 1 g
Beilstein 159285
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 201.23
Pourcentage de pureté 97%