Learn More
1,3-Diamino-2-hydroxypropane 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10595481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10595481 5 g Flacon en verre 5g
10337611 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10595481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112220050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 616-29-5 | C3H10N2O | 90.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-29-5
Formule moléculaire C3H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Numéro MDL MFCD00008142
Clé InChI UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diamino-2-propanol, 1,3-diamino-2-hydroxypropane, diaminoisopropanol, 2-hydroxy-1,3-diaminopropane, 2-propanol, 1,3-diamino, 2-hydroxy-1,3-propanediamine, 1,3-diamino-2-hydroxy-propane, 2-propanol,3-diamino, acmc-1b1xv, 1,3 diamino-propan-2-ol
CID PubChem 61157
Nom IUPAC 1,3-diaminopropan-2-ol
SMILES C(C(CN)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Diamino-2-hydroxypropane
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 39°C to 45°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 114°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2CH(OH)CH2NH2
Quantité 5 g
Beilstein 04, 290
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,insoluble in diethyl ether,benzene
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Diamino-2-hydroxypropane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.