Learn More
1,3-diamino-2-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454167
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454167 10 g -
11464167 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19618.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 616-29-5 | C3H10N2O | 90.126 g/mol
Il est utilisé comme absorbant de formaldéhyde, dioxyde de carbone et l’absorption des gaz acides. Il est aussi utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et en synthèse organique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme absorbant de formaldéhyde, dioxyde de carbone et dans l’absorption des gaz acides.Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et en synthèse organique.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des agents oxydants.Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-29-5
Formule moléculaire C3H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 90.126
Numéro MDL MFCD00008142
Clé InChI UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diamino-2-propanol, 1,3-diamino-2-hydroxypropane, diaminoisopropanol, 2-hydroxy-1,3-diaminopropane, 2-propanol, 1,3-diamino, 2-hydroxy-1,3-propanediamine, 1,3-diamino-2-hydroxy-propane, 2-propanol,3-diamino, acmc-1b1xv, 1,3 diamino-propan-2-ol
CID PubChem 61157
Nom IUPAC 1,3-diaminopropan-2-ol
SMILES C(C(CN)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diamino-2-propanol
Point de fusion 40°C to 45°C
Point d’ébullition 235°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 10 g
Beilstein 741859
Informations sur la solubilité Very soluble in water.
Poids de la formule 90.13
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Diamino-2-propanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Diamino-2-propanol