Learn More
1,3-diamino-2-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11474167 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11474167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19618.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Il est utilisé comme absorbant de formaldéhyde, dioxyde de carbone et l’absorption des gaz acides. Il est aussi utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et en synthèse organique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme absorbant de formaldéhyde, dioxyde de carbone et dans l’absorption des gaz acides.Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et en synthèse organique.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des agents oxydants.Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diamino-2-propanol
CAS 616-29-5
Point de fusion 40°C to 45°C
Point d’ébullition 235°C
Point d’éclair >110°C
Formule moléculaire C3H10N2O
Numéro MDL MFCD00008142
Quantité 250 g
Beilstein 741859
Synonyme 1,3-diamino-2-propanol, 1,3-diamino-2-hydroxypropane, diaminoisopropanol, 2-hydroxy-1,3-diaminopropane, 2-propanol, 1,3-diamino
Informations sur la solubilité Very soluble aq. soln..
Clé InChI UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCC(O)CN
Nom IUPAC 1,3-diaminopropan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 90.13
CID PubChem 61157
Poids de la formule 90.13
Pourcentage de pureté 97%