Learn More
1,3-Diamino-2-propanol, TRC
Code produit 30359926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30359926 10 g 10g
30363187 25 g 25g
30362445 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30359926 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD41663010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-29-5
Formule moléculaire C3H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Synonyme (3-Amino-2-hydroxypropyl)amine, 1,3-Diamino-2-hydroxypropane, 1,3-Diamino-2-propanol, 1,3-Diaminopropan-2-ol, 2-Hydroxy-1,3-diaminopropane, 2-Hydroxy-1,3-propanediamine, 2-Hydroxypropylenediamine, Dapol, NSC 6070
Nom IUPAC 1,3-diaminopropan-2-ol
SMILES NCC(O)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diamino-2-propanol
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C3H10N2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2,4-5H2
Poids de la formule 90.0793