Learn More
1,3-Diaminopropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10533434 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10533434
Marque: Thermo Scientific Acros 112350500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 109-76-2 | C3H10N2 | 74.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-76-2
Formule moléculaire C3H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 74.13
Numéro MDL MFCD00008228
Clé InChI XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
CID PubChem 5942
ChEBI CHEBI:16841
Nom IUPAC N’-(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine
SMILES NCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Diaminopropane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -12°C
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 140°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(CH2)3NH2
Indice de réfraction 1.4565 to 1.4585
Quantité 50 mL
Beilstein 04, 261
Fieser 13,160
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with almost all common organic solvents
Poids de la formule 74.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Diaminopropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.