Learn More
1,3-Diaminopropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15770789 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15770789 1 L Flacon en verre 1L
10533434 50 mL Flacon en verre 50mL
10459020 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 15770789 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 112350010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    146.65€ / 1L
    Économisez 30.35€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 109-76-2 | C3H10N2 | 74.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-76-2
Formule moléculaire C3H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 74.13
Numéro MDL MFCD00008228
Clé InChI XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
CID PubChem 5942
ChEBI CHEBI:16841
Nom IUPAC N’-(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine
SMILES NCCCN
Specifications
Nom chimique ou matériau 1, 3-Diaminopropane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -12°C
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 140°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(CH2)3NH2
Indice de réfraction 1.4565 to 1.4585
Quantité 1 L
Beilstein 04, 261
Fieser 13,160
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with almost all common organic solvents
Poids de la formule 74.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,3-Diaminopropane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Propanediamine,3,3-Iminobispropylamine