Learn More
1,3-diaminopropane-d6, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Diaminopropane-d6 |
| CAS | 90375-98-7 |
| Formule moléculaire | C3 D6 H4 N2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 1,3-Propane-1,1,2,2,3,3-d6-diamine (9CI), 1,1,2,2,3,3-Hexadeuteriopropane-1,3-diamine, 1,3-Diaminopropane-d6, 1,3-Diaminopropane-D6, Trimethylenediamine-d6, 1,3-Propane-d6-diamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N |
| Nom IUPAC | 1,1,2,2,3,3-hexADP-1,3-diamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 80.162 |
| Poids de la formule | 80.122 |