Learn More
1,3-Diaminopropane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Diaminopropane |
| CAS | 109-76-2 |
| Formule moléculaire | C3H10N2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1,3-Diamino-n-propane, 1,3-Diaminopropane, 1,3-Propylenediamine, 1,3-Trimethylenediamine, 3-Aminopropylamine, DAP, NSC 8154, TMEDA, Trimethylenediamine, alpha,ω-Propanediamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2 |
| SMILES | NCCCN |
| Poids moléculaire (g/mol) | 74.12 |
| Poids de la formule | 74.0844 |