Learn More
1,3-diazaspiro[4,5] décane-2,4-dione, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10593042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10593042 1 g 1g
10722357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10593042 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur JFD02410DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 702-62-5
Formule moléculaire C8H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 168.196
Numéro MDL MFCD00022404
Clé InChI NERNEXMEYQFFHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diazaspiro 4.5 decane-2,4-dione, 5,5-pentamethylenehydantoin, hydantoin, pentamethylene, 5,5'-cyclohexanespirohydantoin, 5,5-pentamethylenespirohydantoin, hydantoin, 5,5-pentamethylene, cyclohexanespiro-5'-hydantoin, spiro cyclohexane-1,5'-hydantoin, 2,4-diazaspiro 4.5 decane-1,3-dione, cyclohexane-spiro-5-hydantoin
CID PubChem 12799
Nom IUPAC 1,3-diazaspiro[4,5]décane-2,4-dione
SMILES C1CCC2(CC1)C(=O)NC(=O)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Diazaspiro[4.5]decane-2, 4-dione
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté 97%