Learn More
1,3-Dibenzoylbenzène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495103 5 g 5g
11405113 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495103 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12768.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3770-82-9 | C20H14O2 | 286.33 g/mol
1,3-Dibenzoylbenzene is suitable reagent used in the synthesis of 1,3-bis(1-phenylvinyl)benzene (MDDPE). It may be used in the synthesis of polyanionic spin-quintet molecular clusters and ground state undecet hydrocarbon with 10 parallel spins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-dibenzoylbenzène est un réactif approprié utilisé dans la synthèse de 1,3-bis (1-phenylvinyl)benzène (MDDPE). Il peut être utilisé dans la synthèse d’amas moléculaires de spin quintet polyanioniques et d’hydrocarbure undecet à l’état fondamental avec 10 spins parallèles.
Solubilité
Peu soluble (4,0E-3 g/l) (25°C).
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3770-82-9
Formule moléculaire C20H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 286.33
Numéro MDL MFCD00014086
Clé InChI MJQHDSIEDGPFAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dibenzoylbenzene, 1,3-phenylenebis phenylmethanone, m-dibenzoylbenzene, methanone, 1,3-phenylenebis phenyl, 3-benzoylphenyl phenyl methanone, m-dibenzoyl benzene, methanone, 1,1'-1,3-phenylene bis 1-phenyl, phenyl 3-phenylcarbonyl phenyl ketone
CID PubChem 77388
Nom IUPAC (3-benzoylphényl)-phénylméthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dibenzoylbenzene
Point de fusion 98°C to 99°C
Quantité 5 g
Beilstein 1973337
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble (4.0E-3g/L) (25°C).
Poids de la formule 286.33
Pourcentage de pureté ≥98%