Learn More
1,3-dibenzoyloxybenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464230 100 g 100g
11494014 5 g 5g
11404024 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464230 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11983.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 94-01-9 | Molecular Formula: C20H14O4 | Molecular Weight: 318.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-01-9
Formule moléculaire C20H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 318.33
Numéro MDL MFCD00016576
Clé InChI SUQGLJRNDJRARS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dibenzoyloxybenzene, resorcinol dibenzoate, 1,3-benzenediol, dibenzoate, 1,3-phenylene dibenzoate, m-phenylene dibenzoate, resorcinol, dibenzoate, 1,3-bis benzoyloxy benzene, 3-benzoyloxy phenyl benzoate, 1,3-benzenediol, 1,3-dibenzoate, 1,3-phenylenedibenzoate
CID PubChem 66742
Nom IUPAC Benzoate de (3-benzoyloxyphényle)
SMILES O=C(OC1=CC(OC(=O)C2=CC=CC=C2)=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dibenzoyloxybenzene
Point de fusion 116°C to 119°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Quantité 100 g
Beilstein 2059467
Poids de la formule 318.33
Pourcentage de pureté 98%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.