Learn More
1,3-Dibenzyl-5-cyanohexahydropyrimidine, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11308075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11308075 5 g 5g
11318075 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11308075 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08264.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86236-77-3
Formule moléculaire C19H21N3
Poids moléculaire (g/mol) 291.398
Numéro MDL MFCD00051959
Clé InChI PSDQOOQJPHTEIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dibenzyl-5-cyanohexahydropyrimidine, 1,3-dibenzylhexahydropyrimidine-5-carbonitrile, 1,3-bisbenzyl-1,3-diazaperhydroine-5-carbonitrile, maybridge1_003279, 5-pyrimidinecarbonitrile,hexahydro-1,3-bis phenylmethyl
CID PubChem 2806026
Nom IUPAC 1,3-dibenzyl-1,3-diazinane-5-carbonitrile
SMILES C1C(CN(CN1CC2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dibenzyl-5-cyanohexahydropyrimidine
Point de fusion 77°C to 82°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 5572924
Poids de la formule 291.39
Pourcentage de pureté 99%