Learn More
1,3-dibromo-2-méthoxy-5-nitrobenzène, TRC
Code produit 30386027
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30386027 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386027 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD425858250MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dibromo-2-methoxy-5-nitrobenzene
CAS 31106-74-8
Formule moléculaire C7H5Br2NO3
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H5Br2NO3/c1-13-7-5(8)2-4(10(11)12)3-6(7)9/h2-3H,1H3
SMILES O=N(=O)C1=CC(Br)=C(OC)C(Br)=C1
Nom IUPAC 1,3-dibro-2-méthoxy-5-nitrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 310.93
Poids de la formule 308.86
Nom du produit
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.