Learn More
1,3-dibromo-3-méthylbutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464447 100 g 100g
11444447 5 g 5g
11454447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20468.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 24443-15-0 | C5H10Br2 | 229.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24443-15-0
Formule moléculaire C5H10Br2
Poids moléculaire (g/mol) 229.94
Numéro MDL MFCD00060773
Clé InChI XMJFMQSXQQUJTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butane, 1,3-dibromo-3-methyl, acmc-20ap4g, 2,4-dibromo-2-methylbutane
CID PubChem 141113
Nom IUPAC 1,3-dibromo-3-methylbutane
SMILES CC(C)(Br)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dibromo-3-methylbutane
Densité 1.69
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 229.95
Pourcentage de pureté 98%