Learn More
1,3-dibromo-5,5-diméthylhydantoine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11422917 2500 g 2500g
11402917 100 g 100g
11412917 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15510.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 77-48-5 | C5H6Br2N2O2 | 285.923 g/mol
It is used for drinking water purification, recreational water treatment, as a bleaching agent in pulp and paper mills, and for treating industrial/commercial water cooling systems. It is an efficient and selective agent for the oxidation of thiols to disulfides in solution or under solvent-free conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour la purification de l’eau potable, le traitement de l’eau à des fins récréatives, comme agent de blanchiment dans les usines de pâtes et papiers et pour le traitement des systèmes industriels et commerciaux de refroidissement de l’eau. Il s’agit d’un agent efficace et sélectif pour l’oxydation des thiols en disulfures en solution ou dans des conditions exemptes de solvant.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther, le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker à l’écart des agents oxydants, des agents réducteurs, des substances inflammables, des matières organiques, de l’humidité & des poudres métalliques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-48-5
Formule moléculaire C5H6Br2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 285.923
Numéro MDL MFCD00003189
Clé InChI VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dibromo-5,5-dimethylhydantoin, dibromantin, dibromantine, take charge orange, dbdmh, n,n'-dibromodimethylhydantoin, 5,5-dimethyl-1,3-dibromohydantoin, 2,4-imidazolidinedione, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, unii-v9r5f9i7mz
CID PubChem 6479
Nom IUPAC 1,3-dibromo-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione
SMILES CC1(C(=O)N(C(=O)N1Br)Br)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Point de fusion ∼198°C (decomposition)
Point d’éclair 155°C (311°F)
Quantité 2500 g
Numéro UN UN3085
Beilstein 146024
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in Alcohol,Ether,Benzene. Insoluble in Water.
Poids de la formule 285.93
Pourcentage de pureté 98%