Learn More
1,3-dibromo-5-chlorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11431030 1 g 1g
11441030 5 g 5g
11451030 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11431030 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25411.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 14862-52-3 | Molecular Formula: C6H3Br2Cl | Molecular Weight: 270.348 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14862-52-3
Formule moléculaire C6H3Br2Cl
Poids moléculaire (g/mol) 270.348
Numéro MDL MFCD00070765
Clé InChI FNKCOUREFBNNHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromochlorobenzene, 1-chloro-3,5-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo-5-chloro, pubchem3634, ambsclk-224, intermediates-zcf02139, ksc181m3d, 1,3-dibromo-5-chloro-benzene, tpc-i027, fnkcourefbnnhg-uhfffaoysa
CID PubChem 84676
Nom IUPAC 1,3-dibromo-5-chlorobenzène
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dibromo-5-chlorobenzene
Point de fusion 95°C to 98°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 270.35
Pourcentage de pureté 98%