Learn More
1,3-dibromo-5-chlorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451030 25 g 25g
11431030 1 g 1g
11441030 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11451030 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25411.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14862-52-3 | Molecular Formula: C6H3Br2Cl | Molecular Weight: 270.348 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14862-52-3
Formule moléculaire C6H3Br2Cl
Poids moléculaire (g/mol) 270.348
Numéro MDL MFCD00070765
Clé InChI FNKCOUREFBNNHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromochlorobenzene, 1-chloro-3,5-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo-5-chloro, pubchem3634, ambsclk-224, intermediates-zcf02139, ksc181m3d, 1,3-dibromo-5-chloro-benzene, tpc-i027, fnkcourefbnnhg-uhfffaoysa
CID PubChem 84676
Nom IUPAC 1,3-dibromo-5-chlorobenzène
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dibromo-5-chlorobenzene
Point de fusion 95°C to 98°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 270.35
Pourcentage de pureté 98%