Learn More
1,3-dibromo-5-fluoro-2 -iodobenzène, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene |
| Point de fusion | 132°C to 136°C |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 379.8 |
| Pourcentage de pureté | 97% |