Learn More
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10406622 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10406622 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10406622 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 263460050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1435-51-4
Formule moléculaire C6H3Br2F
Poids moléculaire (g/mol) 253.896
Numéro MDL MFCD00061119
Clé InChI ASWYHZXKFSLNLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromofluorobenzene, 3,5-dibromo-1-fluorobenzene, 1,3-dibromo-5-fluoro-benzene, benzene, 1,3-dibromo-5-fluoro, pubchem1052, acmc-1c2vf, intermediates-zcf02096, 3,5-bromo-1-fluorophenyl, 1,3dibromo-5-fluorobenzene, 3,5-dibromo-fluoro-benzene
CID PubChem 137003
Nom IUPAC 1,3-dibromo-5-fluorobenzene
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dibromo-5-fluorobenzene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 2.0180g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br2C6H3F
Indice de réfraction 1.5760 to 1.5780 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Poids de la formule 253.9
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Liquid