Learn More
1,3-dibromo-5-fluorobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497377 25 g 25g
11487377 5 g 5g
11407387 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15078.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1435-51-4 | C6H3Br2F | 253.896 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1435-51-4
Formule moléculaire C6H3Br2F
Poids moléculaire (g/mol) 253.896
Numéro MDL MFCD00061119
Clé InChI ASWYHZXKFSLNLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromofluorobenzene, 3,5-dibromo-1-fluorobenzene, 1,3-dibromo-5-fluoro-benzene, benzene, 1,3-dibromo-5-fluoro, pubchem1052, acmc-1c2vf, intermediates-zcf02096, 3,5-bromo-1-fluorophenyl, 1,3dibromo-5-fluorobenzene, 3,5-dibromo-fluoro-benzene
CID PubChem 137003
Nom IUPAC 1,3-dibromo-5-fluorobenzène
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dibromo-5-fluorobenzene
Densité 2.018
Point d’ébullition 204°C to 206°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.577
Quantité 25 g
Beilstein 2353462
Poids de la formule 253.91
Pourcentage de pureté ≥98%