Learn More
1,3-dibromoacétone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
La 1,3-dibromoacétone est utilisée comme agent antibiotique et antimicrobien.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le chloroforme, le dichlorométhane et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dibromoacetone |
| Point de fusion | 29°C to 30°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Point d’ébullition | 97°C to 98°C (21 mmHg) |
| Point d’éclair | 102°C (216°F) |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN1759 |
| Beilstein | 1740389 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in acetone,chloroform,dichloromethane and methanol. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1,3-Dibromoacetone
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dibromoacetone