Learn More
1,3-Dibromoacétone, Grade Technique, TRC
Code produit 30374760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30374760 5 g
30374022 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30374760 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4227755G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 816-39-7
Formule moléculaire C3 H4 Br2 O
Poids moléculaire (g/mol) 215.87
Synonyme 2-Propanone, 1,3-dibromo-, 1,3-Dibromo-2-propanone, 1,3-Dibromoacetone, Bis(bromomethyl) ketone, NSC 249810
Nom IUPAC 1,3-dibromopropan-2-one
SMILES BrCC(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dibromoacetone
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C3H4Br2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2
Poids de la formule 213.8629