Learn More
1,3-dibromobenzène, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11460663
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11460663 500 g 500g
11440663 25 g 25g
11450663 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11460663 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12723.36
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 108-36-1 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
1,3-Dibromobenzene is used in Suzuki coupling reaction for the preparation of [n]metacyclophanes. It is used to prepare 5-(3-bromo-phenyl)-2,4-di-tert-butoxy-pyrimidine using Pd(0) (PPh3)4 as a reagent. Further, it undergoes solid-supported potassium fluoride-aluminum oxide palladium-catalyzed polyarylation reaction with phenyl boronic acid to get conjugated polyaryls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-dibromobenzène est utilisé dans la réaction de couplage de Suzuki pour la préparation de [n]métacyclophanes. Il est utilisé pour préparer de la 5-3-bromo-phényl)-2,4-di-tert-butoxy-pyrimidine en utilisant le Pd(0) (PPh3)4 comme réactif. De plus, il subit une réaction de polyarylation à base solide de fluorure de potassium et d’oxyde d’aluminium catalysée par le palladium avec de l’acide phényl boronique pour obtenir des polyaryles conjugués.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-36-1
Formule moléculaire C6H4Br2
Poids moléculaire (g/mol) 235.91
Numéro MDL MFCD00000078
Clé InChI JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo, benzene, m-dibromo, unii-74ef6kh8tc, 1,3-dibromo-benzene, 74ef6kh8tc, 1,3-dibromo benzene, 3,5-dibromobenzene, 1,3-dibrormobenzene, 1, 3-dibromobenzene
CID PubChem 7927
ChEBI CHEBI:37151
Nom IUPAC 1,3-dibromobenzène
SMILES BrC1=CC(Br)=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,3-Dibromobenzene
Point de fusion -7°C
Densité 1.955
Point d’ébullition 219°C to 220°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.608
Quantité 500 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 1904538
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 235.91
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquide