Learn More
1,3-dibromobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10710891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10710891 10 mL Flacon en verre 10mL
10417390 50 mL Flacon en verre 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10710891 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 186640100
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-36-1 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-36-1
Formule moléculaire C6H4Br2
Poids moléculaire (g/mol) 235.91
Numéro MDL MFCD00000078
Clé InChI JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo, benzene, m-dibromo, unii-74ef6kh8tc, 1,3-dibromo-benzene, 74ef6kh8tc, 1,3-dibromo benzene, 3,5-dibromobenzene, 1,3-dibrormobenzene, 1, 3-dibromobenzene
CID PubChem 7927
ChEBI CHEBI:37151
Nom IUPAC 1,3-dibromobenzène
SMILES BrC1=CC(Br)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dibromobenzene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -7°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.9500g/mL
Point d’ébullition 218°C to 219°C
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4Br2
Indice de réfraction 1.6070 to 1.609
Quantité 10 mL
Beilstein 05, 211
Gravité spécifique 1.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 235.91
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dibromobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.