Learn More
1,3-dibromopropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497676 250 g 250g
11487676 1000 g 1000g
11407686 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11497676 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14687.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.94€
    47.65€ / 250g
    Économisez 10.29€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
1,3-dibromopropane, 98 %, C3H6Br2, numéro CAS-109-64-8, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, alpha,gamma-dibromopropane, ccris 6711, .omega.,.omega.'-dibromopropane, propane, 1,3-dibromo, bromure de triméthylène, dibromure de triméthylène, unii-yqr3048ix9, 5000 g, 635662
1,3-Dibromopropane is used to prepare C3-bridged compounds through C-N coupling reactions. It is used in the preparation of 2,3,4,5-tetrahydro-7,7-diphenylimidazo- [2,1-b]-thiazine-6(7H)-one by reacting with potassium salt of 5,5-diphenyl-2-thiohydantoin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-dibromopropane est utilisé pour préparer des composés comblés en C3 par des réactions de couplage C-N. Il est utilisé dans la préparation de 2,3,4,5-tétrahydro-7,7-diphénylimidazo-[2,1-b]-thiazine-6(7H)-one en réagissant avec du sel de potassium de 5,5-diphényl-2-thiohydantoine.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-64-8
Formule moléculaire C3H6Br2
Poids moléculaire (g/mol) 201.89
Numéro MDL MFCD00000255
Clé InChI VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylene bromide, trimethylene dibromide, propane, 1,3-dibromo, alpha,gamma-dibromopropane, unii-yqr3048ix9, ccris 6711, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .omega.,.omega.'-dibromopropane
CID PubChem 8001
Nom IUPAC 1,3-dibromopropane
SMILES BrCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dibromopropane
Point de fusion °C to 34°C
Densité 1.99
Point d’ébullition 167°C
Point d’éclair 54°C (130°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire Br(CH2)3Br
Indice de réfraction 1.523
Quantité 250 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 635662
Merck Index 14,9713
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 201.9
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dibromopropane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dibromopropane