Learn More
1,3-Dibromopropane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dibromopropane |
| CAS | 109-64-8 |
| Formule moléculaire | C3 H6 Br2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Propane, 1,3-dibromo- (8CI, 9CI, ACI), 1,3-Dibromopropane (ACI), 1,3-Bis(bromo)propane, NSC 62663, Trimethylene bromide, Trimethylene dibromide, α,γ-Dibromopropane, ω,ω'-Dibromopropane |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2 |
| SMILES | BrCCCBr |
| Nom IUPAC | 1,3-dibromopropane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 201.89 |
| Poids de la formule | 199.8836 |