Learn More
1,3-dibromotétrafluorobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463637 25 g 25g
11443637 1 g 1g
11453637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11463637 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17392.14
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1559-87-1 | C6Br2F4 | 307.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1559-87-1
Formule moléculaire C6Br2F4
Poids moléculaire (g/mol) 307.87
Numéro MDL MFCD00031533
Clé InChI UCWKDDQEZQRGDR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 73793
Nom IUPAC 1,3-dibromo-2,4,5,6-tétrafluorobenzène
SMILES FC1=C(F)C(Br)=C(F)C(Br)=C1F
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,3-Dibromotetrafluorobenzene
Densité 2.18
Point d’ébullition 85°C to 88°C (18 mmHg)
Point d’éclair 92°C (198°F)
Indice de réfraction 1.516
Quantité 25 g
Synonyme 1,3-dibromotetrafluorobenzene, benzene, 1,3-dibromotetrafluoro, benzene, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro-benzene, benzene,1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, acmc-1byn7, benzene,3-dibromotetrafluoro, 1,3-dibromotetrafluorobenzene, 98+%
Poids de la formule 307.87
Pourcentage de pureté ≥98%