Learn More
1,3-dichloro-1,1,3,3-tétraisopropyldisiloxane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10752831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10752831 5 mL Flacon en verre -
10513324 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10752831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215280050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 69304-37-6 | C12H28Cl2OSi2 | 315.425 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69304-37-6
Numéro MDL MFCD00009655
Clé InChI DDYAZDRFUVZBMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane, 1,3-dichlorotetraisopropyldisiloxane, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorodisiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyl-disiloxane, disiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetrakis 1-methylethyl, 1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-dichlorosiloxane, chloro chlorodiisopropylsilyl oxy diisopropylsilane, chloro-chloro-di propan-2-yl silyl oxy-di propan-2-yl silane, tipdsicl2, tipdsi-cl2
CID PubChem 172404
Nom IUPAC chloro-[chloro-di(propan-2-yl)silyl]oxy-di(propan-2-yl)silane
SMILES CC(C)[Si](C(C)C)(O[Si](C(C)C)(C(C)C)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 120.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H28Cl2OSi2
Formule linéaire [(CH3)2CH]2Si(Cl)OSi(Cl)[CH(CH3)2]2
Indice de réfraction 1.4533 to 1.4553
Quantité 5 mL
Fieser 16,125; 17,121
Poids moléculaire (g/mol) 315.425
Poids de la formule 315.42
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.