Learn More
1,3-dichloro-1,1,3,3-tétraisopropyldisiloxane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane |
| CAS | 69304-37-6 |
| Formule moléculaire | C12H28Cl2OSi2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,1,3,3-Tetraisopropyl-1,3-dichlorodisiloxane, 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane, 1,3-Dichlorotetraisopropyldisiloxane, TIPDS-Cl2, Tetraisopropyldisiloxane-1,3-diyl Dichloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H28Cl2OSi2/c1-9(2)16(13,10(3)4)15-17(14,11(5)6)12(7)8/h9-12H,1-8H3 |
| SMILES | CC(C)[Si](Cl)(O[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C)C(C)C |
| Nom IUPAC | chloro-[chloro-di(propan-2-yl)silyl]oxy-di(propan-2-yl)silane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 315.43 |
| Poids de la formule | 314.1056 |