Learn More
1,3-dichloro-2-iodo-5-(trifluorométhyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1, 3-Dichloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 50 g |
| Poids de la formule | 340.89 |
| Pourcentage de pureté | 97% |