Learn More
1,3-dichloro-2-iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15421588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15421588 5 g 5g
15411588 1 g 1g
15431588 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15421588 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55365.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 19230-28-5 | C6H3Cl2I | 272.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19230-28-5
Formule moléculaire C6H3Cl2I
Poids moléculaire (g/mol) 272.89
Numéro MDL MFCD00060658
Clé InChI ZMPGXSFTXBOKFM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 140498
Nom IUPAC 1,3-dichloro-2-iodobenzène
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dichloro-2-iodobenzene
Point de fusion 64°C to 67°C
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 2,6-dichloroiodobenzene, benzene, 1,3-dichloro-2-iodo, pubchem9581, acmc-1c3f6, ksc494i7b, 1,3-dichloro-2-iodo-benzene, #, benzene,1,3-dichloro-2-iodo, attercop-chm at115975
Poids de la formule 272.9
Pourcentage de pureté 98%