Learn More
1,3-dichloro-2-méthyl-5-nitrobenzène, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1, 3-Dichloro-2-methyl-5-nitrobenzene |
| % min. CAS | 95.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 206.03 |
| Pourcentage de pureté | 95% |