Learn More
1,3-Dichloro-2-nitrobenzene, TRC
Code produit 30373456
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30373456 1 g
30386130 5 g
30374737 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30373456 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4382751G
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 601-88-7
Formule moléculaire C6 H3 Cl2 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 192
Synonyme 1,3-Dichloro-2-nitrobenzene, 2,6-Dichloro-1-nitrobenzene, 2,6-Dichloronitrobenzene
Nom IUPAC 1,3-dichloro-2-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Cl)cccc1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloronitrobenzene
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9(10)11/h1-3H
Poids de la formule 190.9541