Learn More
1,3-dichloro-2-propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11458606 250 g 250g
11448606 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11458606 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16003.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 96-23-1 | C3H6Cl2O | 128.98 g/mol
1,3-Dichloro-2-propanol biotransformation to epichlorohydrin by the whole cells of recombinant Escherichia coli via resin-based in situ product removal has been investigated. It is used in the synthesis of glycerol, in the production of plastics and textiles and in the synthesis of pharmaceuticals. Also used as a solvent and as a cement for celluloid. It is also present in some foods, e.g. soy sauce, soup spices and instant soups, from hydrolization of proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La biotransformation du 1,3-dichloro-2-propanol en épichlorhydrine par les cellules entières dʼEscherichia coli recombinant via lʼélimination in situ de produits à base de résine a été étudiée. Il est utilisé dans la synthèse du glycérol, dans la production de plastiques et de textiles et dans la synthèse de produits pharmaceutiques. Également utilisé comme solvant et comme ciment pour la cellulose. Il est également présent dans certains aliments, par exemple la sauce soja, les épices à soupe et les soupes instantanées, à partir de lʼhydrolisation des protéines.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-23-1
Formule moléculaire C3H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 128.98
Numéro MDL MFCD00000951
Clé InChI DEWLEGDTCGBNGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dichloro-2-propanol, dichlorohydrin, 1,3-dichloroisopropanol, 1,3-dichlorohydrin, glycerol 1,3-dichlorohydrin, 2-propanol, 1,3-dichloro, enodrin, 1,3-dichloro-2-hydroxypropane, 1,3-dichloroisopropyl alcohol, sym-glycerol dichlorohydrin
CID PubChem 7289
ChEBI CHEBI:18917
Nom IUPAC 1,3-dichloropropane-2-ol
SMILES OC(CCl)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dichloro-2-propanol
Point de fusion -4°C
Densité 1.366
Point d’ébullition 174°C to 176°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Formule linéaire ClCH2CH(OH)CH2Cl
Indice de réfraction 1.483
Quantité 250 g
Numéro UN UN2750
Beilstein 1732063
Merck Index 14,3074
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 128.99
Pourcentage de pureté ≥98%