Learn More
1,3-dichloro-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10032320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10032320 250 mL Flacon en verre 250mL
10184290 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10032320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 180182500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 96-23-1 | C3H6Cl2O | 128.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-23-1
Formule moléculaire C3H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 128.98
Numéro MDL MFCD00000951
Clé InChI DEWLEGDTCGBNGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dichloro-2-propanol, dichlorohydrin, 1,3-dichloroisopropanol, 1,3-dichlorohydrin, glycerol 1,3-dichlorohydrin, 2-propanol, 1,3-dichloro, enodrin, 1,3-dichloro-2-hydroxypropane, 1,3-dichloroisopropyl alcohol, sym-glycerol dichlorohydrin
CID PubChem 7289
ChEBI CHEBI:18917
Nom IUPAC 1,3-dichloropropane-2-ol
SMILES OC(CCl)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dichloro-2-propanol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -4.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3510g/mL
Point d’ébullition 172.0°C to 176.0°C
Point d’éclair 74°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2CH(OH)CH2Cl
Indice de réfraction 1.4820 to 1.4840
Quantité 250 mL
Beilstein 01, 364
Merck Index 15, 3084
Gravité spécifique 1.351
Informations sur la solubilité Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosité 13.9 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 128.99
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dichloro-2-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.