Learn More
1,3-dichloro-5,5-diméthylhydantoïne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430653 2500 g 2500g
11410653 100 g 100g
11420653 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430653 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12718.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 118-52-5 | C5H6Cl2N2O2 | 197.015 g/mol
Dantoin(R) DCDMH is an industrial bleaching agent based on dimethyl hydantoin. This product finds application wherever solid bleach is desired. It is used as a mild chlorinating agent in organic synthesis.It is also used as a sanitizer in swimming pools, laundries restaurants, cutting oils and pharmaceutical industry as a general cleaner. Other uses include it is been used as a preventer and catalyst in polymer industry, used to emboss or texturize resinous sheet preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dantoin(R) DCDMH est un agent de blanchiment industriel basé sur l’hydantoïne diméthyle. Ce produit trouve son application partout où l’on désire un agent de blanchiment solide. Il est utilisé comme agent de chloration léger dans la synthèse organique. Il est également utilisé comme désinfectant dans les piscines, les restaurants de blanchissage, les huiles de coupe et l’industrie pharmaceutique comme nettoyant général. Il est également utilisé comme agent de prévention et catalyseur dans l’industrie des polymères, pour gaufrer ou texturer les préparations de feuilles résineuses.
Solubilité
Soluble dans l’eau 0,21 g / 100 ml (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents réducteurs, les acides, les bases fortes, les matières organiques, les métaux en poudre. Humidité, lumière, sensible à l’air. Stable, mais un oxydant fort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-52-5
Formule moléculaire C5H6Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 197.015
Numéro MDL MFCD00003190
Clé InChI KEQGZUUPPQEDPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin, dantoin, dactin, daktin, dichlorantin, omchlor, halane, hydan, hydantoin, dichlorodimethyl, hydan antiseptic
CID PubChem 8360
Nom IUPAC 1,3-dichloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione
SMILES CC1(C(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Point de fusion 130°C to 134°C
Densité 1.5
Point d’éclair 174°C (345°F)
Quantité 2500 g
Numéro UN UN1479
Beilstein 146013
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,3065
Informations sur la solubilité Soluble in water 0.21g/100 mL (25°C).
Poids de la formule 197.02
Pourcentage de pureté 98%