Learn More
1,3-Dichloro-5,5-diméthydantoïne, TRC
Code produit 30388192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30388192 5 g
30386111 1 g
30372593 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30388192 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4344305G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-52-5
Formule moléculaire C5 H6 Cl2 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 197.02
Synonyme 2,4-Imidazolidinedione, 1,3-dichloro-5,5-dimethyl-, N,N'-Dichlorodimethylhydantoin, 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Dichloro-5,5-dimethyl-imidazolidine-2,4-dione
Nom IUPAC 1,3-dichloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione
SMILES CC1(C)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H6Cl2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
Poids de la formule 195.9806