Learn More
1,3-dichloro-5-(chlorométhyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10501133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10501133 1 g Flacon en verre ambré 1g
10672463 10 g Flacon en verre ambré 10g
10357684 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10501133 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB00444DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 3290-06-0
Formule moléculaire C7H5Cl3
Poids moléculaire (g/mol) 195.467
Clé InChI ZFLRKAMKGYNFPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichlorobenzyl chloride, 1,3-dichloro-5-chloromethyl benzene, benzene, 1,3-dichloro-5-chloromethyl, 3,5-dichlorobenzylchloride, unii-c076i19eql, 5-chloromethyl-1,3-dichlorobenzene, pubchem16695, alpha,3,5-trichlorotoluene, 3,4-dichloro benzyl chloride, ksc495g8l
CID PubChem 137880
Nom IUPAC 1,3-dichloro-5-(chlorométhyl)benzène
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dichloro-5-(chloromethyl)benzene
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire Cl2C6H3CH2Cl
Quantité 1 g
Poids de la formule 195.48
Pourcentage de pureté 97%