Learn More
1,3-dichloro-5-iodobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454604
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454604 100 g 100g
11434604 5 g 5g
11444604 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454604 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13192.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3032-81-3 | C6H3Cl2I | 272.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3032-81-3
Formule moléculaire C6H3Cl2I
Poids moléculaire (g/mol) 272.89
Numéro MDL MFCD00001047
Clé InChI AATPRMRVLQZEHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichloroiodobenzene, 3,5-dichlorophenyl iodide, benzene, 1,3-dichloro-5-iodo, 1,3-dichloro-5-iodo-benzene, 3,5-dichloro-1-iodobenzene, pubchem3693, acmc-209hev, 3,5-dichloro iodobenzene, 3,5-dichloro-iodobenzene, 3,5-dichloro-iodo-benzene
CID PubChem 76424
Nom IUPAC 1,3-dichloro-5-iodobenzène
SMILES ClC1=CC(I)=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dichloro-5-iodobenzene
Point de fusion 55°C to 59°C
Point d’ébullition 127°C (20 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 2242455
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 272.9
Pourcentage de pureté 99%