Learn More
1,3-Dichloro-5-isocyanatobenzène, TRC
Code produit 30368931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30368931 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368931 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43489510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dichloro-5-isocyanatobenzene
CAS 34893-92-0
Formule moléculaire C7H3Cl2NO
Quantité 10 g
Synonyme 3,5-Dichloro-1-isocyanatobenzene, 3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Formule InChI InChI=1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-6(9)3-7(2-5)10-4-11/h1-3H
SMILES Clc1cc(Cl)cc(c1)N=C=O
Nom IUPAC 1,3-dichloro-5-isocyanatobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 188.01
Poids de la formule 186.9592