Learn More
1,3-dichloroacétone éthylène cétal, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dichloroacetone Ethylene Ketal |
| CAS | 26271-50-1 |
| Formule moléculaire | C5H8Cl2O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2,2-Bis(chloromethyl)-1,3-dioxolane, NSC 131448 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8Cl2O2/c6-3-5(4-7)8-1-2-9-5/h1-4H2 |
| SMILES | ClCC1(CCl)OCCO1 |
| Nom IUPAC | 2,2-bis(chlorométhyl)-1,3-dioxolane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 171.02 |
| Poids de la formule | 169.9901 |