Learn More
1,3-dichlorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10635972 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
250 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
25mL
500mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10635972 25 mL Flacon en verre 25mL
10426990 5 mL Flacon en verre 5mL
10215530 250 mL Flacon en verre 250mL
10377800 500 mL Flacon en verre 500mL
10011810 1 L Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10635972 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151180250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 541-73-1 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-73-1
Formule moléculaire C6H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 147
Numéro MDL MFCD00000573
Clé InChI ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
CID PubChem 10943
ChEBI CHEBI:36693
Nom IUPAC 1,3-dichlorobenzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dichlorobenzene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -24°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2800g/mL
Point d’ébullition 172°C to 173°C
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4Cl2
Indice de réfraction 1.5450 to 1.547
Quantité 25 mL
Beilstein 05, 202
Merck Index 15, 3064
Gravité spécifique 1.28
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.0123g/100mL water (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents such as alcohol,,benzene,ether
Viscosité 1.045 mPa.s (23°C)
Poids de la formule 147
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide