Learn More
1,3-dichlorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434664 250 g 250g
11454230 500 g 500g
11424664 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434664 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13688.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 541-73-1 | C6H4Cl2 | 146.998 g/mol
1,3-Dichlorobenzene is used in medicine, and dyes. And it is also used to study the effect of solvent vapor pressure on the vertical nanowire of C60 molecules1. 1,3-Dichlorobenzene, a chlorinated aromatic hydrocarbon, can be detected in environmental samples using an advanced Fourier transform infrared spectroscopy-attenuated total reflectance (FTIR-ATR) sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-dichlorobenzène est utilisé en médecine et en colorants. Et il est également utilisé pour étudier l’effet de la pression de vapeur de solvant sur la nanogaine verticale des molécules1 C60. Le 1,3-dichlorobenzène, un hydrocarbure aromatique chloré, peut être détecté dans des échantillons environnementaux à l’aide d’un capteur de réflectance totale atténuée par spectroscopie IR à transformée de Fourier avancé (FTIR-ATR).
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-73-1
Formule moléculaire C6H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 146.998
Numéro MDL MFCD00000573
Clé InChI ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
CID PubChem 10943
ChEBI CHEBI:36693
Nom IUPAC 1,3-dichlorobenzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dichlorobenzene
Point de fusion -25°C
Densité 1.288
Point d’ébullition 173°C
Point d’éclair 63°C (145°F)
Indice de réfraction 1.546
Quantité 250 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 956618
Merck Index 14,3055
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 147
Pourcentage de pureté 98%