Learn More
1,3-Dichlorobenzene, TRC
Code produit 30378813
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30378813 500 g 500g
30372947 50 g 50g
30385255 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30378813 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD431930500G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-73-1
Formule moléculaire C6 H4 Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 147
Synonyme Benzene, m-dichloro- (8CI), 1,3-Dichlorobenzene, 2,4-Dichlorobenzene, 2,6-Dichlorobenzene, NSC 8754, m-Dichlorobenzene, m-Dichlorobenzol, m-Phenylene dichloride
Nom IUPAC 1,3-dichlorobenzene
SMILES Clc1cccc(Cl)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dichlorobenzene
Quantité 500 g
Formule InChI InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Poids de la formule 145.969