Learn More
1,3-dichloropropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10315940 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10315940 50 mL Flacon en verre 50mL
10637642 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10315940 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 113680500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 142-28-9 | C3H6Cl2 | 112.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-28-9
Formule moléculaire C3H6Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 112.99
Numéro MDL MFCD00000999
Clé InChI YHRUOJUYPBUZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylene dichloride, propane, 1,3-dichloro, trimethylene chloride, 1,3-dichloro-propane, unii-aj1hq2gucp, ccris 9220, ch2clch2ch2cl, aj1hq2gucp, cl ch2 3cl, 1,3-dichlorpropan
CID PubChem 8881
Nom IUPAC 1,3-dichloropropane
SMILES C(CCl)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dichloropropane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -99.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 120.0°C to 122.0°C
Point d’éclair 20°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl(CH2)3Cl
Indice de réfraction 1.4471 to 1.4491
Quantité 50 mL
Beilstein 01, 105
Gravité spécifique 1.19
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.8g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in ethanol and ether
Viscosité 1.1 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 112.99
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dichloropropane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.